Learn More
Acide 3-Hydroxy-2-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313217 5 g 5g
11303217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13743.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-80-5 | C8H7O3 | 151.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-80-5
Formule moléculaire C8H7O3
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD00671541
Clé InChI RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
CID PubChem 252023
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 142°C to 146°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2613791
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%