Learn More
3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 146.0943 |