Learn More
3-Hydroxy-2-méthylpyridine, TRC
Code produit 30403641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403641 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9483255G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-methylpyridine
CAS 1121-25-1
Formule moléculaire C6H7NO
Quantité 5 g
Synonyme 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3
SMILES Cc1ncccc1O
Nom IUPAC 2-méthylpyridine-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.0528