Learn More
3-Hydroxy-2-méthylpyridine, TRC
Code produit 30405641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405641 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405641 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH948325100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-methylpyridine
CAS 1121-25-1
Formule moléculaire C6H7NO
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3
SMILES Cc1ncccc1O
Nom IUPAC 2-méthylpyridine-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.0528