Learn More
3-Hydroxy-2-naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30994728
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30994728 25 g
30989572 100 g
30991922 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30994728 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1294825g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-naphthohydrazide
CAS 5341-58-2
Formule moléculaire C11H10N2O2
Numéro MDL MFCD00004097
Quantité 25 g
SMILES O=C(NN)C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Pourcentage de pureté 98%