Learn More
Acide 3-hydroxy-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725571 100 g Flacon en plastique 100g
10152200 5 g Flacon en verre 5g
10337140 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10725571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121611000
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-70-6
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00004103
Clé InChI ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
CID PubChem 7104
ChEBI CHEBI:80383
Nom IUPAC Acide 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217°C to 223°C
Couleur Beige / marron à jaune
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 10, 333
Merck Index 15, 4874
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alkalies,freely soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention||Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.