Learn More
Hydrazide d’acide 3-hydroxy-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide |
| Point de fusion | ∼205°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 395153 |
| Poids de la formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.