Learn More
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363396
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363396 10 g 10g
11343396 500 mg 500mg
11353396 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12841.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 602-00-6 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-00-6
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.119
Numéro MDL MFCD00017003
Clé InChI KPDBKQKRDJPBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-2-nitrobenzoicacid, 3-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-3-hydroxybenzoic acid, pubchem8846, nitro-m-oxybenzoesaure, benzoic acid, hydroxynitro, ksc288q8j, acmc-1b214, 2-nitro-3-oxidanyl-benzoic acid
CID PubChem 293291
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 10 g
Beilstein 2372248
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté ≥98%