Learn More
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 602-00-6 |
| Formule moléculaire | C7H5NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | NSC 159685 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.12 |
| Poids de la formule | 183.0168 |