Learn More
3-Hydroxy-2-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11369479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14887.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15128-82-2 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 69°C to 73°C
CAS 15128-82-2
Quantité 100 g
Formule moléculaire C5H4N2O3
Synonyme 2-Nitro-3-pyridinol;
Clé InChI QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 2-nitropyridine-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 140.10
Pourcentage de pureté 98%