Learn More
3-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)indén-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)inden-1-one |
| CAS | 67592-40-9 |
| Formule moléculaire | C14H9NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)-1H-inden-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-10-3-1-2-4-11(10)14(17)12(13)9-5-7-15-8-6-9/h1-8,16H |
| SMILES | OC1=C(C(=O)c2ccccc12)c3ccncc3 |
| Nom IUPAC | 3-hydroxy-2-pyridine-4-ylinden-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.23 |
| Poids de la formule | 223.0633 |