Learn More
3-Hydroxy-2-pyrone, TRC
Code produit 30134635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134635 50 mg 50mg
30007361 25 mg 25mg
30003249 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95373350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-64-0
Formule moléculaire C5 H4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Nom IUPAC 3-hydroxypyran-2-one
SMILES OC1=CC=COC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-pyrone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Poids de la formule 112.016