Learn More
3-hydroxy-3-méthyl-2-butanone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390328 5 g 5g
11380328 25 g 25g
11370328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043724.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone used to produce 2,5-dihydroxy-2-methyl-heptan-3-one, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-22-0
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00004460
Clé InChI BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
CID PubChem 8261
Nom IUPAC 3-hydroxy-3-méthylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Densité 0.96g/mL
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 42°C (107.6°F)
Indice de réfraction 1.4150
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Liquide