Learn More
3-hydroxy-3-méthyl-2-butanone, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428080 25 g Flacon en verre 25g
10169072 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428080 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121440250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-22-0
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00004460
Clé InChI BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
CID PubChem 8261
Nom IUPAC 3-hydroxy-3-méthylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Note relative au nom 92%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou rouge
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(OH)COCH3
Indice de réfraction 1.4145 to 1.4165
Quantité 25 g
Beilstein 01, 832
Gravité spécifique 0.97
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 92%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.