Learn More
3-Hydroxy-3-méthyl-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone |
| CAS | 115-22-0 |
| Formule moléculaire | C5H10O2 |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C)(C)O |
| Nom IUPAC | 3-hydroxy-3-méthylbutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.0681 |