Learn More
3-Hydroxy-3-méthyl-2-butanone, TRC
Code produit 30403717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH25118510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Formule moléculaire C5H10O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Nom IUPAC 3-hydroxy-3-méthylbutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.0681