Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, TRC
Code produit 30399460
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399460 1 mg
30395966 2 mg
30407665 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30399460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9482641MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59060-36-5
Formule moléculaire C6H7D3O5
Poids moléculaire (g/mol) 165.16
Synonyme 3-Hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic Acid
Nom IUPAC 3-hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic acid
SMILES O=C(O)CC(C([2H])([2H])[2H])(O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Meglutol-D3 (methyl-D3)
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
Poids de la formule 165.07