Learn More
3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31450798
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450798 100 g
31450301 1 kg
31439327 5 g
31441409 25 g
31444262 500 g
31447809 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31450798 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126608100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
CAS 79-50-5
Formule moléculaire C6H10O3
Numéro MDL MFCD00064333
Quantité 100 g
SMILES O=C1OCC(C)(C)C1O
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Pourcentage de pureté 96%