Learn More
3-Hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, 98%
Code produit 10301384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301384 100 g Flacon en plastique 100g
10266210 5 g Flacon en verre 5g
10276210 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10301384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162571000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 621-59-0 | C₈H₈O₃| 152,15 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-59-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00003369
Clé InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
CID PubChem 12127
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 116°C
Couleur Marron ou gris à blanc
Point d’ébullition 179°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CHO
Quantité 100 g
Beilstein 08, 254
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement