Learn More
3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349479 5 g -
11445293 25 g 25g
11455293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12866.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde agit comme précurseur pour la synthèse stéréosélective du médicament anticancéreux (Z)-combrétastatine A-4 et de la glycitéine. Il a également servi de matière première importante pour la préparation de la morphine. De plus, il participe à la préparation des bases de Schiff en réagissant avec l’hydrazide d’acide furan-2-carboxylique et l’hydrazide d’acide thiophène-2-carboxylique. Il est également utilisé pour préparer le (Z)-2-(3-hydroxy-4-méthoxybenzylidène)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one en réagissant avec le 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-59-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00003369
Clé InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
CID PubChem 12127
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 112°C to 116°C
Densité 1.2
Point d’ébullition 179°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1073021
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and methanol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%