Learn More
3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde agit comme précurseur pour la synthèse stéréosélective du médicament anticancéreux (Z)-combrétastatine A-4 et de la glycitéine. Il a également servi de matière première importante pour la préparation de la morphine. De plus, il participe à la préparation des bases de Schiff en réagissant avec l’hydrazide d’acide furan-2-carboxylique et l’hydrazide d’acide thiophène-2-carboxylique. Il est également utilisé pour préparer le (Z)-2-(3-hydroxy-4-méthoxybenzylidène)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one en réagissant avec le 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 112°C to 116°C |
| Densité | 1.2 |
| Point d’ébullition | 179°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1073021 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone and methanol. |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Show More |