Learn More
3-Hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30396759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH947825500G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovanillin
CAS 621-59-0
Formule moléculaire C8 H8 O3
Quantité 500 g
Synonyme Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1O
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473