Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthoxybenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494704 5 g 5g
11404714 25 g 25g
11414714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13709.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-08-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00002507
Clé InChI LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
CID PubChem 12575
ChEBI CHEBI:63798
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 251°C to 255°C
Quantité 5 g
Beilstein 2208365
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hydroxy-p-anisic acid