Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique-d3 (acide isoferulique-d3), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3) |
| CAS | 1028203-97-5 |
| Formule moléculaire | C10H7D3O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3 |
| SMILES | OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.2 |
| Poids de la formule | 197.0767 |