Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique (acide isoferulique), TRC
Code produit 17950325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950325 500 mg 500mg
17900575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH946180500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-73-5
Formule moléculaire C10 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Synonyme 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
Nom IUPAC acide 3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoferulic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 194.0579