Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique, majoritairement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448723 5 g 5g
11438723 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10482.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.44€
    107.65€ / 5g
    Économisez 16.79€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 537-73-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid exhibits hypoglycemic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique présente des propriétés hypoglycémiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-73-5
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00004391
Clé InChI QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Synonyme isoferulic acid, 3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid, hesperetic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, isoferulate, 2-propenoic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl, e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid
CID PubChem 736186
ChEBI CHEBI:27794
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼231°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2212760
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥98%