Learn More
3-hydroxy-4’-méthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11387109
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387109 1 g 1g
11397109 5 g 5g
11307119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27354.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6889-78-7
Formule moléculaire C16H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.268
Numéro MDL MFCD00017682
Clé InChI IIBBFGMVMNZMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methoxyflavonol, 3-hydroxy-4'-methoxyflavone, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl-3-hydroxyflavone, hydroxymethoxyphenylchromenone, 3-hydroxy-4'-methoxyflavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-9ci
CID PubChem 97141
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=CC=CC=C3O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Quantité 1 g
Poids de la formule 268.26
Pourcentage de pureté 97%