Learn More
Chlorhydrate de 3-hydroxy-4-méthoxyphénéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| CAS | 645-33-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN)cc1O |
| Nom IUPAC | 5-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.67 |
| Afficher plus |