Learn More
Chlorhydrate de 3-hydroxy-4-méthoxyphénéthylamine, TRC
Code produit 30400080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400080 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94771025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Quantité 25 mg
Synonyme 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
Nom IUPAC 5-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Poids de la formule 203.0713
Pourcentage de pureté >95