Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-hydroxy-4-méthoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11906111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11906111 1 g 1g
11926111 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445060010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 269410-23-3
Formule moléculaire C13H19BO4
Poids moléculaire (g/mol) 250.10
Numéro MDL MFCD09027077
Clé InChI WINSAMQIAMEZIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, phenol, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb953, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol
CID PubChem 17750251
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phénol
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 101.0°C to 102.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement