Learn More
3-Hydroxy-4-méthyl-2(5H)-thiophénone, TRC
Code produit 30137703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137703 1 g 1g
30009221 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137703 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8255451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34876-35-2
Formule moléculaire C5 H6 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 130.165
Synonyme 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthyl-2H-thiophène-5-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)SC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Poids de la formule 130.009