Learn More
3-Hydroxy-4-méthylaniline, TRC
Code produit 30408225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408225 5 g
30399257 10 g
30404763 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408225 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9724155G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-95-2
Formule moléculaire C7 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Synonyme o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylphénol
SMILES Cc1ccc(N)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylphenol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Poids de la formule 123.0684