Learn More
Acide 3-Hydroxy-4-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427054 25 g 25g
11407054 1 g 1g
11417054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427054 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21501.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 586-30-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-30-1
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002511
Clé InChI ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methyl-benzoic acid, 3,4-cresotic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methyl, 3-hydroxy-4-methylbenzoicacid, pubchem3890, acmc-209m5x, 3-hydroxy-4-methyl benzoic acid, 3,4-cresotic acid; 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methylbenzoic acid, technical grade
CID PubChem 68512
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 207°C to 212°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1936497
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%