Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthylpentanoïque, TRC
Code produit 30399049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30399049 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94770050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid
CAS 5980-21-2
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 50 mg
Synonyme (±)-3-Hydroxyisohexanoic Acid, 3-Hydroxy-4-methylvaleric Acid, 3-Hydroxyisocaproic Acid, β-Hydroxyisocaproic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)C(O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide 3-hydroxy-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0786