Learn More
Acide 3-hydroxy-4-méthylpentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5980-21-2 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (±)-3-Hydroxyisohexanoic Acid, 3-Hydroxy-4-methylvaleric Acid, 3-Hydroxyisocaproic Acid, β-Hydroxyisocaproic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)C(O)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-hydroxy-4-méthylpentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0786 |