Learn More
3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiazole, TRC
Code produit 30137639
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137639 2.5 g 2.50g
17983305 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9484752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30165-97-0
Formule moléculaire C6 H9 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 187.22
Synonyme 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Maleate Imp. D (EP)
Nom IUPAC 4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
SMILES Oc1nsnc1N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Poids de la formule 187.0415
Pourcentage de pureté >95%