Learn More
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704251 25 g Flacon en plastique -
10644972 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121670250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-14-7
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Numéro MDL MFCD00007110
Clé InChI XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
CID PubChem 69265
Nom IUPAC acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 233°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H3(NO2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 146
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid