Learn More
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499582 5 g 5g
11409592 25 g 25g
11419592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499582 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10724.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 619-14-7
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Numéro MDL MFCD00007110
Clé InChI XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
CID PubChem 69265
Nom IUPAC acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 232°C to 236°C
Quantité 5 g
Beilstein 2107564
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.