Learn More
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30395692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9493605G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 619-14-7
Formule moléculaire C7H5NO5
Quantité 5 g
Synonyme 3-Carboxy-6-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-3-hydroxybenzoic acid, NSC 46823
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Poids de la formule 183.0168