Learn More
Acide 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15244794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15244794 1 g -
15254794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15244794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-13-8 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-13-8
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD01536959
Clé InChI MXNVEJDRXSFZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxycinchoninicacid, 4-22-00-02296 beilstein handbook reference, 4-quinolinecarboxylicacid,3-hydroxy, 4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxy
CID PubChem 8352
Nom IUPAC Acide 3-hydroxyquinoline-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid