Learn More
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole, TRC
Code produit 30406045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406045 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH947650250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hymexazol
CAS 10004-44-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H5 N O2
Quantité 250 mg
Synonyme 3(2H)-Isoxazolone, 5-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Isoxazolol, 5-methyl- (7CI), 5-Methyl-3(2H)-isoxazolone (ACI), 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazol-3-ol, 5-Methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-Methylisoxazol-3-ol, Bucid, Butsid, F 319, F 319 (fungicide), Hydroxyisoxazole, Hydroxyisoxazole (pesticide), Hymexazol, Hymexazole, NSC 217971, Tachigaren
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
Nom IUPAC 5-méthyl-1,2-oxazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Poids de la formule 99.032
Pourcentage de pureté >95