Learn More
Acide 3-hydroxy-5-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 78238-14-9 |
| Formule moléculaire | C7H5NO5 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | O=[N+]([O-])C1=CC(O)=CC(C(O)=O)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.12 |
| Poids de la formule | 183.0168 |