Learn More
3-Hydroxy-5-phenylpyrrole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-5-phenylpyrrole |
| CAS | 100750-40-1 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,11-12H |
| SMILES | Oc1c[nH]c(c1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-phenyl-1H-pyrrol-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.18 |
| Poids de la formule | 159.0684 |