Learn More
Acide 3-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366529 1 g 1g
15417565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26157.03
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-69-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-69-8
Formule moléculaire C8H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD07368783
Clé InChI BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-5-trifluoromethylbenzoicacid, acmc-1cprz, ksc496i2d, 3-carboxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 2783146
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 191°C to 193°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté 99%