Learn More
3-Hydroxy-Carbamazépine, TRC
Code produit 30004814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004814 0.5 mg 0.50mg
30007927 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8841050.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68011-67-6
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Synonyme 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
Nom IUPAC 2-hydroxybenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy Carbamazepine
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Poids de la formule 252.0899