Learn More
3-Hydroxy Citalopram, TRC
Code produit 30011516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011516 10 mg 10mg
30008513 1 mg 1mg
30010338 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH91835010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 411221-53-9
Formule moléculaire C20 H21 F N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 340.39
Synonyme 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-carbonitrile, 3-Hydroxy Citalopram, 3-Hydroxycitalopram
Nom IUPAC 1-[3-(diméthylamino)propyle]-1-(4-fluorophényle)-3-hydroxy-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
SMILES CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-hydroxy Citalopram
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3
Poids de la formule 340.1587