Learn More
3-Hydroxy Désoxy Dihydro Artémisinine (TRC)
Code produit 30407018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407018 250 mg -
30395910 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30407018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH934950250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126641-61-0
Formule moléculaire C15H24O5
Poids moléculaire (g/mol) 284.35
Synonyme (3R,3aS,6R,6aS,8R,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2,8-diol, 3-Hydroxy Desoxy-dihydroartemisinin
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)O[C@]23[C@H]1C[C@H]4O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy Deoxy Dihydro Artemisinin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24O5/c1-7-4-5-9-8(2)12(17)18-13-15(9)10(7)6-11(16)14(3,19-13)20-15/h7-13,16-17H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+,10+,11-,12?,13-,14+,15+/m1/s1
Poids de la formule 284.1624