Learn More
3-Hydroxylée Desloratadine, TRC
Code produit 30406914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406914 50 mg
30392867 1 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406914 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH93675050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119410-08-1
Formule moléculaire C19 H19 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Synonyme 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
Nom IUPAC 8-chloro-11-pipéridine-4-ylidène-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-3-ol
SMILES Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy Desloratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Poids de la formule 326.1186
Pourcentage de pureté >95%