Learn More
3-Hydroxy Donepezil (Donepezil Impurity), TRC
Code produit 30137451
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137451 100 mg 100mg
17993965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH941745100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2097683-67-3
Formule moléculaire C24 H29 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 395.49
Synonyme 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 3-Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one
Nom IUPAC 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES COc1cc2C(O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy Donepezil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3
Poids de la formule 395.2097
Pourcentage de pureté >95%