Learn More
3-Hydroxy-Guanfacine, TRC
Code produit 17944425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17944425 1 mg 1mg
17921955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17944425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9427301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78197-84-9
Formule moléculaire C9 H9 Cl2 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.0927
Synonyme N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
Nom IUPAC N-carbamimidoyl-2-(2,6-dichloro-3-hydroxyphényl)acétamide
SMILES NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy Guanfacine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Poids de la formule 261.0072